Läs mer
N-(4-klorbensyl)-1-(5-nitrotiophen-2-yl)metanamin, TRC
Produktkod. 30135854
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135854 500 mg
30008347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364235500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1384516-10-2
Molekylformel C12H11ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 282.75
Synonym N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-5-nitro-2-thiophenemethanamine (ACI), N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
IUPAC-namn N-(4-klorbensyl)-1-(5-nitrotiophen-2-yl)methanamin
LEDER O=[N+](C1=CC=C(CNCC2=CC=C(Cl)C=C2)S1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11ClN2O2S/c13-10-3-1-9(2-4-10)7-14-8-11-5-6-12(18-11)15(16)17/h1-6,14H,7-8H2
Formel vikt 282.02
Procent renhet >95%