Läs mer
N-(4-Chlorobenzyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15474948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15474948 500 mg 500mg
15464948 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15474948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58730.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446855-41-0
Molekylformel C14H10ClN3O5
Molekylvikt (g/mol) 335.7
MDL-nummer MFCD00757362
InChI-nyckel ZDFCVPAIESTUKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chlorobenzyl-3,5-dinitrobenzamide, n-4-chlorophenyl methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n-4-chlorophenyl methyl carboxamide
PubChem CID 2755819
IUPAC-namn N-[(4-chlorophenyl)methyl]-3,5-dinitrobenzamide
LEDER C1=CC(=CC=C1CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-(4-Chlorobenzyl)-3,5-dinitrobenzamide
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 335.7
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.