missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Chlorophenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chlorophenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 338424-13-8 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl2 N O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO3S/c1-16(21,10-23(22)14-8-4-12(18)5-9-14)15(20)19-13-6-2-11(17)3-7-13/h2-9,21H,10H2,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(O)(CS(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | N-(4-chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)sulfinyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.266 |
| Formel vikt | 371.015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?