missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[(4-chlorophenyl)methyl]cyclopentanamine, TRC

Produktkod. 30040597
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040597 250 mg
30040486 500 mg
30010300 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN300096250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66063-15-8
Molekylformel C12 H16 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 209.72
Synonym Pencycuron-PB-amine, 4-Chloro-N-cyclopentylbenzenemethanamine, N-(4-Chlorobenzyl)-N-cyclopentylamine, N-(4-Chlorobenzyl)cyclopentanamine, p-Chloro-N-cyclopentylbenzylamine, Benzenemethanamine, 4-chloro-N-cyclopentyl-
IUPAC-namn N-[(4-chlorophenyl)methyl]cyclopentanamine
LEDER Clc1ccc(CNC2CCCC2)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pencycuron-PB-amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16ClN/c13-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-12/h5-8,12,14H,1-4,9H2
Formel vikt 209.0971
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.