missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Chlorophenyl)-N′-cyanoguanidine, Mikromol™
Beskrivning
N-(4-Chlorophenyl)-N′-cyanoguanidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| CAS | 1482-62-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H7 Cl N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-cyano-, Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-cyano- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-cyanoguanidine, 1-(p-Chlorophenyl)-3-cyanoguanidine, 1-Cyano-3-(4-chlorophenyl)guanidine, N-(p-Chlorophenyl)dicyandiamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N3-cyanoguanidine, NSC 74463, p-Chlorophenylcyanoguanidine, p-Chlorophenyldicyandiamide, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13) |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=N)NC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?