Läs mer
N-(4-klorfenyl)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10057822
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10057822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10057822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03349DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-chlorophenyl)thiourea
CAS 3696-23-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H7ClN2S
Linjär formel ClC6H4NHCSNH2
MDL-nummer MFCD00022168
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
InChI-nyckel XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn (4-klorfenyl)tiourea
Molekylvikt (g/mol) 186.66
PubChem CID 735843
Formel vikt 186.67
Procent renhet 97%