missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| CAS | 1375105-27-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-9-3-2-7(5-16)4-8(9)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(cc2C(F)(F)F)C#N |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?