missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 270.0616 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?