missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-cyano-3-(trifluorometyl)fenyl]-2-metylakrylamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| CAS | 90357-53-2 |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-2-metylprop-2-enamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.2079 |
| Formel vikt | 254.0667 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?