Läs mer
N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-2-metylprop-2-enamid, Mikromol™
Beskrivning
N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-2-metylprop-2-enamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| CAS | 90357-53-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluormetyl)fenyl]-2-metylprop-2-enamid |
| Visa mer |