Läs mer
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide |
| CAS | 90357-53-2 |
| Molekylformel | C12H9F3N2O |
| MDL-nummer | MFCD03411609 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C(NC1=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C1)=O)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.21 |
| Procent renhet | 98% |