Läs mer
N-(4-Cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide |
| CAS | 353249-19-1 |
| Molekylformel | C12 H13 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-N-[(4-Cyanophenyl)methyl]-2-azetidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)8-15-12(16)11-5-6-14-11/h1-4,11,14H,5-6,8H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(NCc1ccc(cc1)C#N)[C@@H]2CCN2 |
| IUPAC-namn | (2S)-N-[(4-cyanophenyl)methyl]azetidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.1059 |