Läs mer
N’-(4-Cyanobutyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N’-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Cyanobutyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N'-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-34-7 |
| Molekylformel | C21 H28 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N4O/c1-24(15-7-3-5-13-22)16-17-25(21-8-4-6-14-23-21)18-19-9-11-20(26-2)12-10-19/h4,6,8-12,14H,3,5,7,15-18H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN(CCN(C)CCCCC#N)c2ccccn2)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl-pyridin-2-ylamino]ethyl-methylamino]pentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.47 |
| Formel vikt | 352.2263 |