missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Cyanobutyl)-N-(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Cyanobutyl)-N-(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 128173-50-2 |
| Molekylformel | C17H24N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4-Cyanobutyl)(phenylmethoxy)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, t-Butyl Benzyloxy(4-cyanobutyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O3/c1-17(2,3)22-16(20)19(13-9-5-8-12-18)21-14-15-10-6-4-7-11-15/h4,6-7,10-11H,5,8-9,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | N#CCCCCN(OCC1=CC=CC=C1)C(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (benzyloxy)(4-cyanobutyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vikt | 304.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?