Läs mer
N-(4-Cyanophenyl)guanidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15430968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430968 250 mg 250mg
15410968 1 g 1g
15420968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54761.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5637-42-3
Molekylformel C8H8N4
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD16251323
InChI-nyckel BTDGLZSKNFJBER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-cyanophenyl guanidine, n-4-cyanophenyl guanidine, 2-4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenylguanidine
PubChem CID 17747914
IUPAC-namn 2-(4-cyanophenyl)guanidine
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Cyanophenyl)guanidine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%