Läs mer
N-(4-Cyanophenyl)guanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Cyanophenyl)guanidine |
| CAS | 5637-42-3 |
| Molekylformel | C8H8N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)12-8(10)11/h1-4H,(H4,10,11,12) |
| LEDER | NC(=N)Nc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-cyanophenyl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.18 |
| Formel vikt | 160.0749 |