missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Cyanophenyl)guanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Cyanophenyl)guanidine |
| CAS | 5637-42-3 |
| Molekylformel | C8H8N4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)12-8(10)11/h1-4H,(H4,10,11,12) |
| LEDER | NC(=N)Nc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 1-(4-cyanophenyl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.18 |
| Formel vikt | 160.0749 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?