Läs mer
N-(4-Cyanophenyl)thiourea, 98%
Produktkod. 11388675
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11388675
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12219.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3460-55-7 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3460-55-7
Molekylformel C8H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 177.225
MDL-nummer MFCD00041175
InChI-nyckel LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl-2-thiourea, n-4-cyanophenyl thiourea, 4-cyanophenyl-thiourea, acmc-1ajd4, thiourea,n-4-cyanophenyl, 4-aminothioxomethyl amino benzenecarbonitrile
PubChem CID 2757973
IUPAC-namn (4-cyanophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Cyanophenyl)thiourea
Smältpunkt ∽205°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2718720
Formel vikt 177.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.