Läs mer
N-(4-Diethylaminobenzylideneamino)guanidine Acetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Diethylaminobenzylideneamino)guanidine Acetic Acid Salt |
| CAS | 1185244-51-2 |
| Molekylformel | C12 H19 N5 . C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N5.C2H4O2/c1-3-17(4-2)11-7-5-10(6-8-11)9-15-16-12(13)14;1-2(3)4/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H4,13,14,16);1H3,(H,3,4)/b15-9+; |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc(\C=N\NC(=N)N)cc1.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;1-[(E)-[4-(diethylamino)phenyl]methylideneamino]guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vikt | 293.1852 |