Läs mer
N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F2N2O4/c1-5(14)12-7-3-2-6(17-9(10)11)4-8(7)13(15)16/h2-4,9H,1H3,(H,12,14) |
| Formel vikt | 246.0452 |