Läs mer
N-(4-etylbensyl)-N-metylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526724
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10526724 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10196992 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10023642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10526724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00891DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 568577-84-4
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
InChI-nyckel JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
PubChem CID 2060575
IUPAC-namn 1-(4-etylfenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 149.24
Procent renhet 97%