Läs mer
N-(4-Ethylphenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Ethylphenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzenamine |
| CAS | 332903-60-3 |
| Molekylformel | C14H11F4N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-(2,3,5,6-Tetrafluorobenzenamine)-4-ethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F4N/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)19-14-12(17)10(15)7-11(16)13(14)18/h3-7,19H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-ethylphenyl)-2,3,5,6-tetrafluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.24 |
| Formel vikt | 269.0828 |