Läs mer
N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1421372-94-2 |
| Molekylformel | C20H16FN5O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine, N-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)- (ACI), N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16FN5O3/c1-25-11-13(12-5-3-4-6-17(12)25)15-7-8-22-20(23-15)24-16-10-18(26(27)28)14(21)9-19(16)29-2/h3-11H,1-2H3,(H,22,23,24) |
| LEDER | COc1cc(F)c(cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.37 |
| Formel vikt | 393.1237 |