Läs mer
N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1-methyl-4-piperidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1-methyl-4-piperidinamine |
| CAS | 359878-47-0 |
| Molekylformel | C13H19FN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (1-Methylpiperidin-4-yl)(4-fluorobenzyl]amine, 4-(4-Fluorobenzylamino)-1-methylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19FN2/c1-16-8-6-13(7-9-16)15-10-11-2-4-12(14)5-3-11/h2-5,13,15H,6-10H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(CC1)NCc2ccc(F)cc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.3 |
| Formel vikt | 222.1532 |