Läs mer
N-[(4-Fluorophenyl)methyl]prop-2-enamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Fluorophenyl)methyl]prop-2-enamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10FNO/c1-2-10(13)12-7-8-3-5-9(11)6-4-8/h2-6H,1,7H2,(H,12,13) |