Läs mer
N-(4-Fluorophenyl)pyridin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Fluorophenyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 60532-42-5 |
| Molekylformel | C11 H8 F N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8FNO/c12-9-4-6-10(7-5-9)13-8-2-1-3-11(13)14/h1-8H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.19 |
| Formel vikt | 189.059 |