Läs mer
N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11337596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337596 5 g 5g
11327596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11159.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-05-2
Molekylformel C7H7FN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00041180
InChI-nyckel BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl thiourea, 1-4-fluorophenyl-2-thiourea, 4-fluorophenyl thiourea, n-4-fluorophenyl thiourea, p-fluorophenylthiourea, 4-fluoro-phenyl-thiourea, thiourea, 4-fluorophenyl, amino 4-fluorophenyl amino methane-1-thione, pubchem10059, acmc-1ajjb
PubChem CID 693061
IUPAC-namn (4-fluorophenyl)thiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Fluorophenyl)thiourea
Smältpunkt 162°C to 166°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2803645
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%