Läs mer
N-(4-formylfenyl)metansulfonamid, TRC
Produktkod. 30395503
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30395503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF70095550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83922-54-7
Molekylformel C8 H9 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 199.23
Synonym N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-(4-formylfenyl)metansulfonamid
LEDER CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Formel vikt 199.0303