Läs mer
N-(4-formylfenyl)metansulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 30458942
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458942 4 x 25 mg
17971966 100 mg
17901626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458942 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0046.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(4-formylfenyl)metansulfonamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
CAS 83922-54-7
Analyt- eller komponentnamn N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn N-(4-formylfenyl)metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 199.23
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 199,0303 g/mol