Läs mer
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide (N-Vanillyloctanamide), Mikromol™
Beskrivning
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide (N-Vanillyloctanamide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide) |
| CAS | 58493-47-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide, N-Vanillyloctanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-4-5-6-7-8-16(19)17-12-13-9-10-14(18)15(11-13)20-2/h9-11,18H,3-8,12H2,1-2H3,(H,17,19) |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide |
| Visa mer |