Läs mer
N-[4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluometuron-N-desmethyl-4-hydroxy |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3N2O2/c1-13-8(16)14-5-2-3-7(15)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,15H,1H3,(H2,13,14,16) |
| Formel vikt | 234.0616 |