Läs mer
N-(4-hydroxybenzyl)-3,4-dimetoxybensamid, TRC
Produktkod. 30137597
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137597 1 g
30136036 10 mg
30012773 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8097551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943518-63-6
Molekylformel C16H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 287.31
Synonym N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
LEDER O=C(NCC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4/c1-20-14-8-5-12(9-15(14)21-2)16(19)17-10-11-3-6-13(18)7-4-11/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
Formel vikt 287.1158