Läs mer
N-(4-Hydroxymethylbenzyl)trifluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Hydroxymethylbenzyl)trifluoroacetamide |
| CAS | 171723-95-8 |
| Molekylformel | C10 H10 F3 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, 2,2,2-trifluoro-N-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 2,2,2-Trifluoro-N-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]acetamide (ACI), 2,2,2-Trifluoro-N-(4-(hydroxymethyl)benzyl)acetamide, 4-[[(Trifluoromethylcarbonyl)amino]methyl]benzyl alcohol, N-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]trifluoroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)9(16)14-5-7-1-3-8(6-15)4-2-7/h1-4,15H,5-6H2,(H,14,16) |
| LEDER | OCc1ccc(CNC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.19 |
| Formel vikt | 233.0664 |