Läs mer
N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Molekylformel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Paracetamol-D4, Acetaminophen-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(NC(=O)C)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0884 g/mol |
| Visa mer |