Läs mer
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone-d4 |
| CAS | 1188263-50-4 |
| Molekylformel | C12 2H4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 1-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-5-methyl-, 5-Methyl-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)pyridin-2-one, 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2(1H)-pyridinone-D4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-D4), 4'-Hydroxypirfenidone-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1041 |