Läs mer
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3 |
| Formel vikt | 201.079 |