Läs mer
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide |
| CAS | 7300-91-6 |
| Molekylformel | C10H7NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-9(13)5-6-10(11)14/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxyphenyl)pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0426 |