Learn More
N-4-hydroxyfenyl-N'-1,2,3-tiadiazol-5-ylurea, TRC
Product Code. 30402803
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30402803 250 mg
30403817 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30402803 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH949385250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65647-48-5
Molekylformel C9H8N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 236.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
IUPAC-namn 1-(4-hydroxyfenyl)-3-(thiadiazol-5-yl)urea
LEDER Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Formel vikt 236.0368