Läs mer
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide (N-Propionyl-4-aminophenol), Mikromol™
Beskrivning
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide (N-Propionyl-4-aminophenol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Propionamidophenol |
| CAS | 1693-37-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Propionamidophenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Paracetamol Imp. B (EP), Acetaminophen USP Related Compound B, Acetaminophen USP RC B, N-(4-Hydroxyphenyl)-propanamide, N-Propionyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound B, Paracetamol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| LEDER | CCC(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxyphenyl)propanamide |
| Visa mer |