Läs mer
N-(4-hydroxyfenyl)thiorea, 98+%
Produktkod. 11333226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333226 1 g 1g
11343226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12537.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 1520-27-0 | C7H8N2OS | 168,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1520-27-0
Molekylformel C7H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 168.214
MDL-nummer MFCD00041186
InChI-nyckel QICKOOCQSYZYQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-2-thiourea, 1-4-hydroxyphenyl thiourea, 4-hydroxyphenyl thiourea, p-hydroxyphenylthiourea, usaf b-75, n-4-hydroxyphenyl thiourea, urea, 1-p-hydroxyphenyl-2-thio, thiourea, 4-hydroxyphenyl, 4-hydroxy-phenyl-thiourea, 4-aminothioxomethyl amino phenol
PubChem CID 2759331
IUPAC-namn (4-hydroxifenyl)tiourea
LEDER C1=CC(=CC=C1NC(=S)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea
Smältpunkt ∽210°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1102429
Formel vikt 168.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.