Läs mer
N-(4-metoxi-2-metyl-6-kinolinyl)acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| CAS | 100795-23-1 |
| Molekylformel | C13H14N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16) |
| LEDER | COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.1055 |