Läs mer
N-(4-metoxi-2-metyl-6-kinolinyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30478958
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30478958 250 mg
1 options
Produktkod. 30478958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM100795250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Molekylformel C13H14N2O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
LEDER COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Formel vikt 230.1055