Läs mer
N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-4-thiazolecarboxamide-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-4-thiazolecarboxamide-13C2,15N |
| CAS | 1391053-84-1 |
| Molekylformel | C913C2H9N215NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2'-Nitro-4-thiazolecarbox-p-anisidide-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O4S/c1-18-7-2-3-8(10(4-7)14(16)17)13-11(15)9-5-19-6-12-9/h2-6H,1H3,(H,13,15)/i9+1,11+1,14+1 |
| LEDER | COc1ccc(N[13C](=O)[13c]2cscn2)c(c1)[15N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[4-methoxy-2-[oxido(oxo)azaniumyl]phenyl]-(4^{13}C)1,3-thiazole-4-(^{13}C)carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.25 |
| Formel vikt | 282.0351 |