missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-methylurea |
| CAS | 220225-04-7 |
| Molekylformel | C7 H11 N5 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N5O2/c1-4-9-6(12(2)5(8)13)11-7(10-4)14-3/h1-3H3,(H2,8,13) |
| LEDER | COc1nc(C)nc(n1)N(C)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-methyl-urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.194 |
| Formel vikt | 197.0913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?