Läs mer
N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 6957-21-7 |
| Molekylformel | C12H13N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(4-Methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine, NSC 66170 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O/c1-16-11-5-3-10(4-6-11)9-15-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,13,14,15) |
| LEDER | COC1=CC=C(CNC2=NC=CC=N2)C=C1 |
| IUPAC-namn | N-(4-methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.11 |