Läs mer
N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Produktkod. 30477412
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30477412 1 mg
1 options
Produktkod. 30477412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2930201MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine
CAS 6957-21-7
Molekylformel C12H13N3O
Kvantitet 1 mg
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine, NSC 66170
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c1-16-11-5-3-10(4-6-11)9-15-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER COC1=CC=C(CNC2=NC=CC=N2)C=C1
IUPAC-namn N-(4-methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Formel vikt 215.11