missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Methoxybenzyl)-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxybenzyl)-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-28-9 |
| Molekylformel | C15 H19 N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O/c1-19-14-7-5-13(6-8-14)12-18(11-9-16)15-4-2-3-10-17-15/h2-8,10H,9,11-12,16H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN(CCN)c2ccccn2)cc1 |
| IUPAC-namn | N'-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vikt | 257.1528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?