Läs mer
N-(4-metoxibensyl)-N-metylamin, teknisk, Thermo Scientific™
Produktkod. 10082172
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082172 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10184542 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10633645 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082172 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00889CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 702-24-9
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
InChI-nyckel AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Densitet 1.0080g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2NCH3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.21
Procent renhet 97%