Läs mer
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine |
| CAS | 702-24-9 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Methoxy-N-methylbenzenemethanamine, (4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, (p-Methoxybenzyl)methylamine, 1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, 4-Methoxy-N-methylbenzylamine, 4-Methoxybenzyl-N-methylamine, N-Benzyl-N-methyl-p-anisidine, N-Methyl-4-methoxybenzylamine, N-Methyl-p-methoxybenzylamine, [(4-Methoxyphenyl)methyl](methyl)amine, p-Methoxy-N-methylbenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CNCc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |