Läs mer
N-(4-Methoxyphenyl)-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methoxyphenyl)-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-urea |
| CAS | 135962-68-4 |
| Molekylformel | C20 H24 O5 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2,3-Thiadiazole Urea Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5S/c1-3-20(21)11-9-18-17-6-4-13-12-14(25-26(22,23)24)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21H,4,6,8-11H2,2H3,(H,22,23,24)/t16-,17+,18+,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)O)ccc34)[C@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | [(8R,9R,13S,14R,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.467 |
| Formel vikt | 376.134 |